Principaux documents
R600520
2-AMINO-4-(4-CHLOROPHENYL)-4H-BENZO(H)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.792
Numéro MDL:
Autres remarques