Principaux documents
R424196
2-AMINO-4-PHENYL-4H-BENZO(H)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.347
Numéro MDL:
Autres remarques