Principaux documents
R549452
(5-(4-CHLORO-PHENYL)-TETRAZOL-1-YL)-ACETIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.662
Numéro MDL:
Autres remarques