Principaux documents
R465356
2-(6-HYDROXY-2,4,5,7-TETRAIODO-3-OXO-3H-XANTHEN-9-YL)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H8I4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
835.901
Numéro MDL:
Autres remarques