Principaux documents
R339652
N-DICHLOROACETYL-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9Cl2NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.147
Numéro MDL:
Autres remarques