Principaux documents
R258091
4-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-HEPTADECAFLUORO-OCTYL)-1H-IMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H3F17N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.133
Numéro MDL:
Autres remarques