Principaux documents
PH011752
4-({[(benzyloxy)carbonyl]amino}methyl)benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.302
Numéro MDL:
Autres remarques