Principaux documents
PH008004
ethyl 4-oxo-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.292
Numéro MDL:
Autres remarques