Principaux documents
PH003881
dicyclopropylmethanone (dicyclopropylmethylene)hydrazone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.329
Numéro MDL:
Autres remarques