Principaux documents
776092
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-(2-pyridinecarboxaldehyde)hydrazone
97%
Synonyme(s) :
2-[(2,2-Dibenzylhydrazono)methyl]pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H19N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
65-71 °C
Chaîne SMILES 
C(N(Cc1ccccc1)\N=C\c2ccccn2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N3/c1-3-9-18(10-4-1)16-23(17-19-11-5-2-6-12-19)22-15-20-13-7-8-14-21-20/h1-15H,16-17H2/b22-15+
Clé InChI
IPXKRUCFNUYSKI-PXLXIMEGSA-N
Catégories apparentées
Application
Nitrogen-Directed Iridium-Catalyzed Borylations of Arenes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Use of hemilabile N,N ligands in nitrogen-directed iridium-catalyzed borylations of arenes.
Abel Ros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(49), 11724-11728 (2011-10-13)