Principaux documents
PH003303
2-methyl-N-({[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino}carbonyl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.433
Numéro MDL:
Autres remarques