Principaux documents
P75903
Sigma-Aldrich
3-Pyrroline
65%
Synonyme(s) :
2,5-Dihydropyrrole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.11
Beilstein:
103173
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Concentration
65%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remainder pyrrolidine
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F
Point d'éclair (°C)
-18 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter