M89803
Mucochloric acid
99%
Synonyme(s) :
2,3-Dichloromalealdehydic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
125-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)\C(Cl)=C(/Cl)C=O
InChI
1S/C4H2Cl2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2+
Clé InChI
LUMLZKVIXLWTCI-NSCUHMNNSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
366.8 °F
Point d'éclair (°C)
186 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges