Principaux documents
L499455
ETHYL 2-AMINO-4-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11FN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.296
Numéro MDL:
Autres remarques