Key Documents
L165875
3,4-BIS(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRROLE-2,5-DICARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H3F6NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.109
Numéro MDL:
Autres remarques