Principaux documents
L165905
3,4-BIS(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-1H-PYRROLE-2,5-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7F6NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.162
Numéro MDL:
Autres remarques