Principaux documents
L133051
1-CYCLOPROPYL-6,7-DIFLUORO-4-OXO-1,4-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9F2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.218
Numéro MDL:
Autres remarques