GF63169094
Copper - O.F.H.C.
foil, 6mm disks, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV000540
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 631-690-94
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
6 mm × 0.075 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N