GF20661083
Copper
tube, 1000mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 10.26mm, wall thickness 1.22mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Copper, CU007650
About This Item
Essai
99.90%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 206-610-83
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
1000 mm × 1.22 mm
D.E. × D.I.
12.7 mm × 10.26 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable