GF13040974
Zinc
wire reel, 1m, diameter 2.0mm, 99.99+%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN005140
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Pureté
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 130-409-74
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1 m × 2.0 mm
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N