DWK292808605
Duran® Gl 45 Bottle Carrying System
Synonyme(s) :
292808605
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
yellow polypropylene
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 292808605
Compatibilité
use with DURAN® Original GL 45 Bottle
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages