Principaux documents
931616
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-3Py6Ph-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H24N2O4
Poids moléculaire :
464.51
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme:
powder
Essai:
≥95%
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
193-195 °C
Température de stockage
−20°C
Application
Fmoc-L-3Py6Ph-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informations légales
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable