Principaux documents
900499
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1,6-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C4H14O6
Poids moléculaire :
184.16
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[H][13C@](O)([C@@](O)([C@@]([H])([C@@]([H])(CO)O)O)[H])[13CH2]O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3