Principaux documents
900384
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
2′-Deoxy-5′-guanylic-13C10,15N5 acid disodium salt solution, dGMP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C10H1215N5Na2O7P
Poids moléculaire :
406.08
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
liquid
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+15
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable