Key Documents
806757
Sigma-Aldrich
PEG-diacrylate
mol wt 3350, 0.2 μm filtered
About This Item
Formule linéaire :
C3H3O2(C2H4O)nC3H3O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
3350
Pf
56-60 °C
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Product is only available through select kits and not available for individual sales. If interested in this product, please view kits 799610 and 799629.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable