Principaux documents
760609
Sigma-Aldrich
Isocyanatophosphonic dichloride
95%
Synonyme(s) :
Dichloroisocyanatophosphine oxide, Dichlorophosphinyl isocyanate, Dichlorophosphonylisocyanate, Dichlorophosphoryl isocyanate, Isocyanatophosphonic acid dichloride, Isocyanatophosphoryl dichloride, Phosphine oxide, dichloroisocyanato-, Phosphoric dichloride isocyanate, Phosphorisocyanatidic dichloride, Phosphoroisocyanatidic dichloride, Phosphoryl dichloride isocyanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CCl2NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.468
Densité
1.623 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
ClP(Cl)(=O)N=C=O
InChI
1S/CCl2NO2P/c2-7(3,6)4-1-5
Clé InChI
QKPIQPBNFUNZSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.2 °F
Point d'éclair (°C)
71.8 °C