Key Documents
752886
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-yl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid 1-methyl-2-propen-1-yl ester, Sarpong 3-butenyl transesterification reagent, Sarpong reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482
Densité
1.092 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(OC(=O)n1ccnc1)C=C
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-3-7(2)12-8(11)10-5-4-9-6-10/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
MIGVSMIPNMLWRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable