Principaux documents
719129
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1115 organic conductive ink
Synonyme(s) :
Plexcore® OC organic conductive ink
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Forme
liquid
Concentration
2.0%
Résistivité
10-300 Ω-cm
Travail d'extraction
4.8 eV
pH
3.5
Viscosité
8.7 cP(25 °C)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Avertissement
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
Propriétés physiques
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
Informations légales
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.1 °F
Point d'éclair (°C)
26.7 °C