Principaux documents
713643
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-azido-L-proline (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0%
Synonyme(s) :
(2S,4S)-N-Boc-4-azidopyrrolidine-2-carboxylic acid (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H39N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.58
Beilstein:
5977215
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
98.0-102.0% (NT)
Forme
lumps
Activité optique
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N3C[C@H](C[C@H]3C(O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N.C10H16N4O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-10(2,3)18-9(17)14-5-6(12-13-11)4-7(14)8(15)16/h11-13H,1-10H2;6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t;6-,7-/m.0/s1
Clé InChI
XYLCLQGQCINCLJ-BLOLRMMYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable