Principaux documents
681164
Sigma-Aldrich
3′-Iodoacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
107 °C/1 mmHg
Densité
1.767 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
iodo
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
IWLHOUBDKCKJJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C