Principaux documents
671134
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-isocyanato-pyridine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98% (GC)
98.5-101.5% (argentometric, T)
99%
Groupe fonctionnel
chloro
isocyanate
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cn1)N=C=O
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-6-2-1-5(3-8-6)9-4-10/h1-3H
Clé InChI
WHENXACISRCOHK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves