Key Documents
645702
Sigma-Aldrich
Adenosine-13C10,15N5 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
ATP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C10H1415N5Na2O13P3
Poids moléculaire :
566.04
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+15
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable