Principaux documents
644129
Sigma-Aldrich
Magnesium di-tert-butoxide
≥85%
Synonyme(s) :
Magnesium tert-butoxide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COMgOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.53
Beilstein:
3979348
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥85%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges