Key Documents
642398
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(Br)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
41-45 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
VXUMRYMTYKDWMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup