Principaux documents
630675
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C,d3-benzoic acid
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
13CD3OC6H4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Forme
solid
Pf
183-184 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3
Clé InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-KQORAOOSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable