Principaux documents
616818
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethyl-d9-silyl)acetamide
99 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
BSA-d18
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8D18H3NOSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
pb
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
Pf
24 °C
Densité
0.869 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+18
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[Si](O\C(C)=N\[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3
Clé InChI
SIOVKLKJSOKLIF-ZISKVVLHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup