Key Documents
607940
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,d10
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
(13CD3)213CD13CD213CD(NH2)13CO2H
Poids moléculaire :
147.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Activité optique
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+16
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-MMDPJQIISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.