Principaux documents
589977
Sigma-Aldrich
Thiosulfate, polymer-bound
macroporous, 16-50 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Benzyltrimethylammonium thiosulfate, polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.5 mmol/g loading
Taille des particules
16-50 mesh
Caractéristiques et avantages
This resin has been reported to successfully quench Dess-Martin and Grieco-Dess-Martin periodinane reagents after oxidation step. Also can be used as a scavenger for allyl and benzyl halides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Parlow, J.J. et al.
Tetrahedron, 55, 6785-6785 (1999)