Principaux documents
555088
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(phenylphosphino)ferrocene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H20FeP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
121-125 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)Pc2ccccc2.[CH]3[CH][CH][C]([CH]3)Pc4ccccc4
InChI
1S/2C11H10P.Fe/c2*1-2-6-10(7-3-1)12-11-8-4-5-9-11;/h2*1-9,12H;
Clé InChI
AWUKJQTXZWTWNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Synthesis of gold phosphido complexes
  • Asymmetric alkylation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable