Principaux documents
394920
Supelco
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
for GC derivatization, LiChropur
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.09
Beilstein:
608904
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Forme:
liquid
Essai:
>98%
Qualité
for GC derivatization
LiChropur
Essai
>98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
137 °C (lit.)
45-46 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
Clé InChI
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-(Trifluoroacetyl)imidazole is a derivatizing reagent.
Application
1-(Trifluoroacetyl)imidazole was used as a derivating agent to sequentially derivatize functional groups like amino groups, in a study demonstrating trimethylsilyl esters of aromatic and aliphatic sulfonic acids.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
J. Eagles and M.E. Knowles
Analytical Chemistry, 43, 1697-1697 (1971)