Principaux documents
307254
Sigma-Aldrich
Diisopropylphosphoramidous dichloride
95%
Synonyme(s) :
(Diisopropylamino)dichlorophosphine, Bis(isopropyl)aminodichlorophosphine, Dichloro(diisopropylamido)phosphorus, Dichloro(diisopropylamino)phosphine
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NPCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Densité
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H14Cl2NP/c1-5(2)9(6(3)4)10(7)8/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
UPPVRFOGRCBSJP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the synthesis of peptides and oligonucleotide analogues.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron, 47, 2449-2449 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6687-6687 (1994)