277029
2-Chloro-2-methylbutane
98%
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-chlorobutane
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
pb
85-86 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Chaîne SMILES
CCC(C)(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
Clé InChI
CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup