Principaux documents
254207
Sigma-Aldrich
Gallium(III) sulfate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Ga2(SO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gallium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ga.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Clé InChI
UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
254207-25G
254207-5G4061825983813