159328
1,4-Dichloro-2-butene (cis+trans)
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(Cl)=C/CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-4(6)2-3-5/h2H,3H2,1H3/b4-2+
Clé InChI
WLIADPFXSACYLS-DUXPYHPUSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup