109797
Acide propionique
99%
Synonyme(s) :
Acide en C3, Acide propanoïque, Acide propanyl
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
2.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
955 °F
Limite d'explosivité
12.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
Point d'ébullition
141 °C (lit.)
141 °C
Pf
−24-−23 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clé InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup