Placas de filtração MultiScreen®
Placas MultiScreen® com capacidades de 96 e 384 poços estão disponíveis em muitas configurações e um conjunto diversificado de materiais de armação para garantir compatibilidade com várias formulações de meios e solventes. Placas com fundo sólido estão disponíveis para ensaios de triagem quimioluminescente e fluorescente, preparo e armazenamento de amostras e ELISA, incluindo o formato em tira com 8 poços. Placas de filtração são inestimáveis para o preparo de amostras, incluindo separação de células para citometria de fluxo, ELISpot, migração, invasão e quimiotaxia celular, ensaios de ligação de enzima e receptor a ligantes, de solubilidade e permeabilidade, incluindo PAMPA. As placas são compatíveis com automação e projetadas para uso com o fluxo de trabalho a vácuo DirectStackTM para minimizar a interação entre amostras. Disponibilizamos opções de personalização dos produtos, incluindo códigos de barras, escolha da membrana e embalagem.
Solicite informações sobre placas personalizadas
Placas de filtração MultiScreen®
As placas de filtro MultiScreen® foram projetadas para operar de forma produtiva com sistemas sensíveis de detecção e imageamento, proporcionando manuseio confiável e robusto de amostras e transferência com precisão. Placas com capacidades de 96 e 384 poços são fabricadas em diversos materiais de armação para garantir compatibilidade com vários tipos de amostra. As placas de filtração MultiScreen® são disponibilizadas em uma ampla gama de filtros de membrana nas opções estéril e não estéril.
- Membranas Durapore® (PVDF): Membranas de baixo potencial de ligação a proteínas e ácidos nucleicos, em tamanhos de poro de 0,22 a 1,2 µm, para preparo de amostras, ensaios bioquímicos e aplicações baseadas em esferas.
- Membranas Immobilon®P (PVDF): Membranas de alto potencial de ligação a proteínas e ácidos nucleicos disponíveis em tamanhos de poro de 0,45 µm para ELISpot, inclusive ensaios fluorescentes ELISpot e ensaios de ligação a DNA ou proteínas.
- Várias outras membranas estão disponíveis, incluindo MCE (nitrocelulose), PTFE, policarbonato, entre outras
Placas de filtração MultiScreen®~HTS~
As placas MultiScreen®~HTS~ foram desenvolvidas especificamente para uso de alto rendimento com estações de trabalho automatizadas. As paredes laterais firmes melhoram o manuseio e são disponibilizadas superfícies amplas para colocação de etiquetas com códigos de barra. Poços individuais são lacrados para impedir diafonia entre amostras decorrente da incubação. A bandeja de drenagem inferior patenteada é removível para propiciar fácil acesso aos filtros. As placas de filtração MultiScreen® HTS+ dispõem de um suporte de malha de náilon exclusivo para facilitar a lavagem, reduzir a interferência e melhorar as razões sinal-ruído. As placas de filtração estão disponíveis em formatos de 96 e 384 poços, com uma ampla variedade de opções de membranas e plásticos.
Placas de filtração MultiScreen® Classic
As placas MultiScreen® Classic foram desenvolvidas especificamente para ensaios que requerem a remoção da bandeja de drenagem inferior e acesso às membranas. Material flexível da base da placa pode ser removido com a mão para ensaios de baixa produtividade. Poços individuais são lacrados para impedir diafonia entre amostras decorrente da incubação. As placas de filtração estão disponíveis em formatos de 96 poços e com uma ampla variedade de opções de membranas e plásticos.
Placas de filtração Multiscreen® Solvinert™
Para preparo de amostras, precipitação de proteínas com solventes, ensaios de clivagem de esferas e transferência de filtrado para análise quantitativa, recomendamos as placas de filtração MultiScreen® Solvinert™. Essas placas contêm membranas de PTFE hidrofílicas ou hidrofóbicas que asseguram baixo nível de extraíveis, baixo grau de ligações indesejáveis e alta recuperação de analitos.
Placas de filtração Multiscreen® Mesh
Os sistemas MultiScreen® MESH usam uma placa de filtro com fundo em malha de náilon de 96 poços e constituem um sistema completo para triagem de alvos e outras aplicações críticas que avaliam novos compostos usando organismos multicelulares como o modelo in vivo. Esses sistemas são utilizados com frequência em descoberta farmacêutica e agrofarmacêutica para ensaios que medem citotoxicidade, paralisia e morte. As placas são feitas em plástico oticamente transparente para facilitar o imageamento.
Placas de filtração MultiScreen®-MIC para migração, invasão e quimiotaxia
A placa de filtro MultiScreen®-MIC proporciona uma plataforma confiável e versátil para diversos ensaios de triagem baseados em células, incluindo migração, invasão, quimiotaxia, cocultura, angiogênese e transmigração. As placas e kits estão disponíveis em diversos tamanhos de poro da membrana para abranger ensaios com linhagens celulares em suspensão e aderidas para auxiliar o crescimento celular para ensaios de transmigração e cocultura. As placas são fornecidas em condições estéreis para permitir tempos de incubação mais longos e possibilitar configuração do ensaio e análise no mesmo dispositivo.
- Uso com células aderentes ou em suspensão
- Ampla compatibilidade com ensaios
- Alta consistência de ensaios com pouca variabilidade entre ensaios
- Membrana de policarbonato disponível com tamanhos de poros de 3, 5 e 8 μm
- Kits pré-montados disponíveis
Placas de filtração Multiscreen® PCR
As placas de filtração MultiScreen® PCR exploram os princípios de exclusão por tamanho para purificar produtos de reação em cadeia da polimerase (PCR), preparados de cromossomos artificiais bacterianos (CAB) e preparados de plasmídeo, bem como limpeza de reações de sequenciamento. Essas placas oferecem filtros para purificação por PCR rápida, passível de automação e de alto rendimento. As placas estão disponíveis em formatos de 96 e 384 poços, incluindo um formato de 96 micropoços para purificação de amostras de PCR de produtos de volume menor.
- Alta pureza e recuperação
- Tempos de processamento rápidos
- > 99,5% de remoção de primers
- Placa de filtração de micropoços MultiScreen® PCR96 recomendada para volumes pequenos (1–150 µl)
Coletores a vácuo e acessórios Multiscreen®
Os coletores a vácuo MultiScreen® usam a tecnologia DirectStackTM para melhorar o desempenho e a confiabilidade de ensaios baseados em filtro, possibilitando o empilhamento de placas, o que elimina os espaços entre direcionadores de fluxo e poços receptores em aplicações que requerem a coleta de filtrados. Vários acessórios estão disponíveis para otimizar os fluxos de trabalho de radioatividade, cromatografia e coleta de amostras.