Merck
Página inicialAplicaçõesQuímica e sínteseDesign e otimização de reações
Design e otimização de reações
O design e a otimização de reações químicas é essencial na pesquisa de síntese orgânica. Com a alteração dos parâmetros de reação (catalisador, pH, solvente, temperatura ou tempo), é possível obter determinados resultados (economia de custos, pureza, seletividade ou rendimento). Na otimização de reações químicas, são necessárias flexibilidade, precisão e reprodutibilidade das ferramentas de síntese com as quais os experimentos são realizados. No design de reações químicas, o foco é o desenvolvimento de uma via sintética para uma molécula-alvo a partir de materiais de partida disponíveis comercialmente. Em geral, utiliza-se uma “abordagem desconectada”, em que o foco é a criação de ligações-chave. O processo é desmembrado em etapas simples, trabalhando de forma reversa a partir da molécula-alvo, ao invés de começar pelo material de partida. Embora muitos químicos recorram a seu extenso conhecimento de reações para criar essas vias sintéticas, atualmente existem muitas ferramentas de software, como o SYNTHIA™, que permitem que os usuários analisem com facilidade vias personalizadas para moléculas conhecidas e novas com base em critérios de busca.
Diversas metodologias experimentais podem ser empregadas na otimização de reações. Em uma abordagem de tentativa e erro ou uma variável por vez, todos os aportes experimentais permanecem constantes, exceto um, para registrar um determinado resultado. Uma série de reações é realizada até que seja determinada a ideal. Em seguida, outra variável é escolhida e o processo se repete até que todos os aportes tenham sido testados e tenha sido estabelecido um conjunto de aportes ideais.
Uma abordagem multiparamétrica ou de “design de experimentos” varia os fatores simultaneamente, do seu menor valor para o maior, para encontrar as condições ideais de maneira mais eficiente. As diferentes combinações são executadas no mesmo conjunto de experimentos. Experimentos adicionais são realizados entre fatores baixos e altos para determinar a variabilidade intrínseca. Os valores podem ser representados em um cubo para ilustrar as relações entre os fatores e as respostas. Para esse processo de otimização ser bem-sucedido, deve-se prestar atenção à reprodutibilidade, realizando as reações de maneira sistemática e em uma estrutura controlada.
Após encontrar uma via sintética viável para sintetizar a molécula-alvo, inúmeras horas mais são gastas para otimizar cada reação química para deixar o produto melhor, mais rápido ou mais eficiente. O uso de otimização do design de reações químicas pode levar a inovações científicas mais rapidamente.
Tabela da otimização de reações
Figura 1.Tabela da otimização de reações
Artigos técnicos relacionados
  • Molecular sieves are crystalline metal aluminosilicates having a threedimensional interconnecting network of silica and alumina tetrahedra. Natural water of hydration is removed from this network by heating to produce uniform cavities which selectively adsorb molecules of a specific size.
  • In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.
  • A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
  • All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
  • KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
  • Ver todos (139)
Protocolos relacionados
  • Learn how to properly clean your laboratory glassware to improve your lab technique and insure high quality results. The most carefully executed piece of work may give an erroneous result if dirty glassware is used.
  • Acetylene chemistry has been and remains an important constituent element of molecular sciences. Its potential and widespread applications extend from organic synthesis through materials science to bioorganic chemistry. Some examples are enediynes (DNA-cleaving agents), ‘click chemistry’ tools and building blocks. Consequently, it triggers a demand for efficient syntheses of alkynes.
  • Saturated N-heterocyclic building blocks or SnAP Reagents are of growing importance for the convenient synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles, including bicyclic and spirocyclic structures. SnAP reagents are stable and readily available and can be coupled with widely available aromatic, heteroaromatic, aliphatic, and glyoxylic aldehydes.
  • A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
  • The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.
  • Ver todos (11)