Merck
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
Materiais
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
(±)-Sotalol hydrochloride
≥98% (TLC), powder
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® T
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
15 mM ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm