Merck
HPLC Analysis of Oxazepam Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DNP
HPLC Analysis of Oxazepam Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DNP application for HPLC
Materiais
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
HPLC Analysis of Oxazepam Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Oxazepam
Oxazepam-d5
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 DNP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (25024AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium phosphate, pH 2.9; (20:80, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
5 °C
detector
UV, 254 nm
injection
3 μL
sample
oxazepam, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)