Merck
HPLC Analysis of Mephenytoin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Mephenytoin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
(±)-Mephenytoin
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] hexane; [B] ethanol; (95:5, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
5 μL
sample
1 mg/mL in mobile phase